1,2-Phenylendiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
o-Phenylenediacetic acid, 2,2'-(1,2-Phenylene)diacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
131407-5G
SIAL131407-5GEA
53.9
EUR
SIAL131407-5G
1,2-Phenylendiessigsäure, Sigma-Aldrich®
1,2-Phenylendiessigsäure
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,19 g/mol |
MDL:
MFCD00004329 CAS-Nummer: 7500-53-0 EINECS: 231-355-1 |