1-Phenylpyrrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: N-Phenylpyrrol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

131474-10G
SIAL131474-10GEA 312 EUR
SIAL131474-10G
1-Phenylpyrrol, Sigma-Aldrich®
1-Phenylpyrrol
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…64 °C
MDL: MFCD00005343
CAS-Nummer: 635-90-5
EINECS: 211-242-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR