(1-Propyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
131563-25G
SIAL131563-25GEA
110
EUR
SIAL131563-25G
(1-Propyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(1-Propyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₁H₂₂BrP Molecular Weight: 385,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011843 CAS-Nummer: 6228-47-3 EINECS: 228-330-2 |