Pyrrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1H-Pyrrol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

131709-100ML 131709-25ML 131709-500ML
SIAL131709-100MLEA 89.3 EUR
SIAL131709-100ML SIAL131709-25ML SIAL131709-500ML
Pyrrol, Sigma-Aldrich®
Pyrrol
Formel: C₄H₅N
Siedepunkt: 130…131 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
MDL: MFCD00005216
CAS-Nummer: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08198

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR