Sarkosin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

131776-100G 131776-500G
SIAL131776-100GEA 46.4 EUR
SIAL131776-100G SIAL131776-500G
Sarkosin, Sigma-Aldrich®
Sarkosin
Formel: C₃H₇NO₂
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004279
CAS-Nummer: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR