1,2,3,4-Tetrachlorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

131849-1G
SIAL131849-1GEA 25.4 EUR
SIAL131849-1G
1,2,3,4-Tetrachlorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
Formel: C₆H₂Cl₄
Molecular Weight: 215,89 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000538
CAS-Nummer: 634-66-2
EINECS: 211-214-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR