m-Toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methylbenzoesäurenitril, 3-Methylbenzonitril, m-Methylbenzonitril
132322-100G
SIAL132322-100GEA 71.4 EUR
SIAL132322-100G
m-Toluonitril, Sigma-Aldrich®
m-Toluonitril
Formel: C₈H₇N
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –0,5 °C
Dichte: 0,976 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001808
CAS-Nummer: 620-22-4
EINECS: 210-631-5