Diethyl(3-chlorpropyl)malonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethyl 2-(3-chloropropyl)malonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
132446-5G
SIAL132446-5GEA
60.4
EUR
SIAL132446-5G
Diethyl(3-chlorpropyl)malonat, Sigma-Aldrich®
Diethyl(3-chlorpropyl)malonat
Formel:
C₁₀H₁₇ClO₄ Molecular Weight: 236,70 g/mol |
MDL:
MFCD00009169 CAS-Nummer: 18719-43-2 |