(S)-(+)-2-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: D(+)-2-Amino-1-butanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

132527-5G
SIAL132527-5GEA 113 EUR
SIAL132527-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 172
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.947 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064418
CAS-Nummer: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR