1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

132551-1L 132551-250ML 132551-50ML
SIAL132551-1LEA 229 EUR
SIAL132551-1L SIAL132551-250ML SIAL132551-50ML
1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001491
CAS-Nummer: 694-83-7
EINECS: 211-776-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR