4-Fluor-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Fluorphenyl-methylcarbinol, p-Fluor-α-methylbenzylalkohol, 1-(4-Fluorphenyl)ethanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

132705-5G
SIAL132705-5GEA 25.7 EUR
SIAL132705-5G
4-Fluor-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140,16 g/mol
Siedepunkt: 49,5 °C (0.4 mmHg)
Schmelzpunkt: 9,3 °C
Dichte: 1,1206 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004515
CAS-Nummer: 403-41-8
EINECS: 206-959-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR