1,2,4-Tribrombenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

132756-5G
SIAL132756-5GEA 46 EUR
SIAL132756-5G
1,2,4-Tribrombenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Tribromobenzene
Formel: C₆H₃Br₃
Molecular Weight: 314,8 g/mol
Siedepunkt: 85…90 °C (0,04 mmHg)
Schmelzpunkt: 44 °C
MDL: MFCD00000062
CAS-Nummer: 615-54-3
EINECS: 210-433-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR