Pyridiniumtribromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
133248-100G
133248-25G
133248-500G
SIAL133248-100GEA
80.9
EUR
SIAL133248-100G
SIAL133248-25G
SIAL133248-500G
Pyridiniumtribromid, Sigma-Aldrich®
Pyridinium tribromide
Formel:
C₅H₆Br₃N |
MDL:
MFCD00013223 CAS-Nummer: 39416-48-3 EINECS: 254-446-8 UN: 3261 ADR: 8,III |