Formanilid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Ameisensäureanilid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

133329-100G
SIAL133329-100GEA 266 EUR
SIAL133329-100G
Formanilid, Sigma-Aldrich®
Formanilid
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Dichte: 1,1473 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00003276
CAS-Nummer: 103-70-8
EINECS: 203-136-0
Merck Index: 13,04262

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR