1-Amino-2-naphthol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
133477-5G
SIAL133477-5GEA
219
EUR
SIAL133477-5G
1-Amino-2-naphthol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2-naphthol Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO Molecular Weight: 195,65 g/mol |
MDL:
MFCD00012561 CAS-Nummer: 1198-27-2 EINECS: 214-830-8 |