trans-2-Phenylcyclopropancarbonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
134309-5G
SIAL134309-5GEA
226
EUR
SIAL134309-5G
trans-2-Phenylcyclopropancarbonylchlorid, Sigma-Aldrich®
trans-2-Phenylcyclopropancarbonylchlorid
Formel:
C₁₀H₉ClO |
CAS-Nummer:
939-87-7 EINECS: 213-365-8 |