Natriumsulfid Hydrat ≥60%, Schuppen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Schwefelnatrium Hydrat, Sulfigran Hydrat, Dinatriumsulfid Hydrat, Natriummonosulfid Hydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

13468-1KG-R 13468-2.5KG-R 13468-6X1KG-R
SIAL13468-1KG-REA 65.4 EUR
SIAL13468-1KG-R SIAL13468-2.5KG-R SIAL13468-6X1KG-R
Natriumsulfid Hydrat ≥60%, Schuppen, Sigma-Aldrich®
Natriumsulfid Hydrat
Formel: Na₂S·xH₂O
Siedepunkt: ∼920 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50 °C
Dichte: ∼1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003498
CAS-Nummer: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR