5-Chlormethyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-(Chloromethyl)oxazolidin-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
135658-5G
SIAL135658-5GEA
73.2
EUR
SIAL135658-5G
5-Chlormethyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
5-Chlormethyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₄H₆ClNO₂ Molecular Weight: 135,55 g/mol |
MDL:
MFCD00005269 CAS-Nummer: 22625-57-6 EINECS: 245-137-9 |