2-Chlor-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

135712-25G
SIAL135712-25GEA 104 EUR
SIAL135712-25G
2-Chlor-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 182.57 g/mol
Siedepunkt: 119…122 °C (0.6 mmHg)
Schmelzpunkt: 108
MDL: MFCD00007292
CAS-Nummer: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR