Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

135879-100G 135879-500G 135879-5G
SIAL135879-100GEA 126 EUR
SIAL135879-100G SIAL135879-500G SIAL135879-5G
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex
Formel: C₃H₉NO₃S
MDL: MFCD00012421
CAS-Nummer: 3162-58-1
EINECS: 221-614-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR