2-Amino-6-chlorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

136085-5G
SIAL136085-5GEA 21.2 EUR
SIAL136085-5G
2-Amino-6-chlorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Formel: C₇H₅ClN₂S
Molecular Weight: 184,65 g/mol
Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160…163 °C
MDL: MFCD00053557
CAS-Nummer: 95-24-9
EINECS: 202-402-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR