1-Iod-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

136190-25G
SIAL136190-25GEA 85.5 EUR
SIAL136190-25G
1-Iod-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Iod-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄INO₂
Molecular Weight: 249.01 g/mol
Siedepunkt: 289
Schmelzpunkt: 54
Dichte: 1.9186 g/cm³ (75 °C)
MDL: MFCD00007088
CAS-Nummer: 609-73-4
EINECS: 210-200-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR