2-Methyl-4(5)-nitroimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methyl-4-nitroimidazol, 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
136255-250G
136255-50G
SIAL136255-250GEA
120
EUR
SIAL136255-250G
SIAL136255-50G
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol
Formel:
C₄H₅N₃O Molecular Weight: 127.10 g/mol |
MDL:
MFCD00005191 CAS-Nummer: 696-23-1 EINECS: 211-790-3 |