6-Chlor-2-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-6-pyridinol, 6-Chlor-2-pyridinol, 2-Chlor-6-hydroxypyridin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

136786-25G
SIAL136786-25GEA 68.6 EUR
SIAL136786-25G
6-Chlor-2-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
6-Chlor-2-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄ClNO
Molecular Weight: 129,55 g/mol
Schmelzpunkt: 128,5…129 °C
MDL: MFCD00006278
CAS-Nummer: 16879-02-0
EINECS: 240-909-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR