(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pinakolylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

136824-100G 136824-25G
SIAL136824-100GEA 464 EUR
SIAL136824-100G SIAL136824-25G
(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 0,8347 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00004522
CAS-Nummer: 464-07-3
EINECS: 207-347-9
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR