5-Nonanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Nonan-5-one

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

136948-25G
SIAL136948-25GEA 101 EUR
SIAL136948-25G
5-Nonanon, Sigma-Aldrich®
5-Nonanon
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009484
CAS-Nummer: 502-56-7
EINECS: 207-946-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR