2,4,6-Trimethylbenzylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-(Chlormethyl)-2,4,6-trimethylbenzol, α-Chlor-1,2,4,6-tetramethylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

136980-5G
SIAL136980-5GEA 102 EUR
SIAL136980-5G
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃Cl
Molecular Weight: 168,67 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…38 °C
MDL: MFCD00000901
CAS-Nummer: 1585-16-6
EINECS: 216-440-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR