6-Undecanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Dipentyl ketone, Diamyl ketone, Undecan-6-one

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

136999-25G
SIAL136999-25GEA 352 EUR
SIAL136999-25G
6-Undecanon, Sigma-Aldrich®
6-Undecanon
Formel: C₁₁H₂₂O
Molecular Weight: 170,3 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15,5 °C
Dichte: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009516
CAS-Nummer: 927-49-1
EINECS: 213-150-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR