3',4'-Dimethylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
137235-25G
SIAL137235-25GEA 105 EUR
SIAL137235-25G
3',4'-Dimethylacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',4'-Dimethylacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,0185 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00008743
CAS-Nummer: 3637-01-2
EINECS: 222-859-2