2-Methyl-2-oxazolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methyl-4,5-dihydrooxazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
137448-100G
SIAL137448-100GEA
78.9
EUR
SIAL137448-100G
2-Methyl-2-oxazolin, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-oxazolin
Formel:
C₄H₇NO Molecular Weight: 85,11 g/mol |
MDL:
MFCD00005298 CAS-Nummer: 1120-64-5 EINECS: 214-316-3 |