2,5-Dimethylanisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

137480-25G
SIAL137480-25GEA 86.9 EUR
SIAL137480-25G
2,5-Dimethylanisol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylanisol
Formel: C₉H₁₂O
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008378
CAS-Nummer: 1706-11-2
EINECS: 216-943-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR