3-Methyl-1-pentin-3-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Hydroxy-3-methyl-1-pentin, 3-Methylpent-1-in-3-ol, Ethinyl-ethyl-methylcarbinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

137561-100ML
SIAL137561-100MLEA 67.2 EUR
SIAL137561-100ML
3-Methyl-1-pentin-3-ol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-pentin-3-ol
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004479
CAS-Nummer: 77-75-8
EINECS: 201-055-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05870

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR