6-Nitropiperonal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,4-Methylendioxy-6-nitrobenzaldehyd, 6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

137650-25G
SIAL137650-25GEA 282 EUR
SIAL137650-25G
6-Nitropiperonal, Sigma-Aldrich®
6-Nitropiperonal
Formel: C₈H₅NO₅
Molecular Weight: 195.13 g/mol
Schmelzpunkt: 98
MDL: MFCD00005829
CAS-Nummer: 712-97-0
EINECS: 211-926-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR