2,4,6-Triiodphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

137723-25G
SIAL137723-25GEA 155 EUR
SIAL137723-25G
2,4,6-Triiodphenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triiodphenol
Formel: C₆H₃I₃O
Molecular Weight: 471,8 g/mol
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 159…160 °C
MDL: MFCD00002179
CAS-Nummer: 609-23-4
EINECS: 210-186-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR