6-Nitro-m-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzol, 3-Hydroxy-4-nitrotoluol, 5-Methyl-2-nitrophenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

137790-25G
SIAL137790-25GEA 40.3 EUR
SIAL137790-25G
6-Nitro-m-kresol, Sigma-Aldrich®
6-Nitro-m-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007111
CAS-Nummer: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR