Pyrogalloltrimethylether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,2,3-Trimethoxybenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

137995-25G
SIAL137995-25GEA 56.4 EUR
SIAL137995-25G
Pyrogalloltrimethylether, Sigma-Aldrich®
Pyrogalloltrimethylether
Formel: C₉H₁₂O₃
Molecular Weight: 168,19 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1,1118 g/cm³ (45 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008358
CAS-Nummer: 634-36-6
EINECS: 211-207-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR