2,4-Dimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

138169-10G
SIAL138169-10GEA 195 EUR
SIAL138169-10G
2,4-Dimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002480
CAS-Nummer: 611-01-8
EINECS: 210-246-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR