2-Amino-4-methoxybenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
138215-5G
SIAL138215-5GEA 79.1 EUR
SIAL138215-5G
2-Amino-4-methoxybenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Formel: C₈H₈N₂OS
Molecular Weight: 180,23 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 154 °C
MDL: MFCD00005792
CAS-Nummer: 5464-79-9
EINECS: 226-763-1