N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(2-Hydroxyethyl)phthalsäureimid, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
138339-100G
SIAL138339-100GEA
62.8
EUR
SIAL138339-100G
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid
Formel:
C₁₀H₉NO₃ |
MDL:
MFCD00005903 CAS-Nummer: 3891-07-4 EINECS: 223-434-4 |