(4-Bromphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

138673-100G 138673-25G
SIAL138673-100GEA 173 EUR
SIAL138673-100G SIAL138673-25G
(4-Bromphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…98 °C
MDL: MFCD00004342
CAS-Nummer: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR