2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

138711-10G
SIAL138711-10GEA 81.9 EUR
SIAL138711-10G
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003313
CAS-Nummer: 830-79-5
EINECS: 212-598-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR