2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
139033-25G
SIAL139033-25GEA 45.9 EUR
SIAL139033-25G
2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185.57 g/mol
Schmelzpunkt: 75…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007293
CAS-Nummer: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0