α,2,4-Trichlortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,3-Dichlor-4-(chlormethyl)benzol, 2,4-Dichlorbenzylchlorid, 1-(Chlormethyl)-2,4-dichlorbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

139254-100ML
SIAL139254-100MLEA 279 EUR
SIAL139254-100ML
α,2,4-Trichlortoluol, Sigma-Aldrich®
α,2,4-Trichlortoluol
Formel: C₇H₅Cl₃
Molecular Weight: 195,47 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2,7 °C
Dichte: 1,406 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000895
CAS-Nummer: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR