2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol Dikaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
139432-25G
SIAL139432-25GEA
120
EUR
SIAL139432-25G
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol Dikaliumsalz, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt
Formel:
C₂K₂N₂S₃ Molecular Weight: 226,43 g/mol |
MDL:
MFCD00003104 CAS-Nummer: 4628-94-8 EINECS: 225-043-4 |