1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-(2-Ethenyloxyethoxy)ethoxy)ethen, 1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethen, Diethylenglycoldivinylether, 1,1'-(Oxybis(ethylenoxy))diethen, 1,1'-(Oxybis(ethylenoxy))diethylen
139548-50ML
SIAL139548-50MLEA
250
EUR
SIAL139548-50ML
1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylen, Sigma-Aldrich®
1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylen
Formel:
H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂ Molecular Weight: 158,2 g/mol Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00054610 CAS-Nummer: 764-99-8 EINECS: 212-133-3 |