Phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phenylsenföl, Isothiocyansäurephenylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

139742-100G 139742-500G
SIAL139742-100GEA 72.7 EUR
SIAL139742-100G SIAL139742-500G
Phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Phenylisothiocyanat
Formel: C₇H₅NS
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004798
CAS-Nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR