4-Methyl-3-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Methyl-3-nitro-p-tolylether, 1-Methoxy-4-methyl-3-nitrobenzol, 4-Methoxy-2-nitrotoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
139823-5G
SIAL139823-5GEA 63.9 EUR
SIAL139823-5G
4-Methyl-3-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-3-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007173
CAS-Nummer: 17484-36-5
EINECS: 241-500-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III