4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
140392-5G
SIAL140392-5GEA
50.8
EUR
SIAL140392-5G
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006946 CAS-Nummer: 2233-18-3 EINECS: 218-774-5 |