N,N-Dimethylformamiddimethylacetal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,1-Dimethoxytrimethylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

140732-100ML 140732-25ML 140732-500ML
SIAL140732-100MLEA 165 EUR
SIAL140732-100ML SIAL140732-25ML SIAL140732-500ML
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Formel: C₅H₁₃NO₂
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
MDL: MFCD00008482
CAS-Nummer: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR