4-Nitroimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Nitro-1H-imidazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

141615-25G
SIAL141615-25GEA 43.2 EUR
SIAL141615-25G
4-Nitroimidazol, Sigma-Aldrich®
4-Nitroimidazol
Formel: C₃H₃N₃O₂
Molecular Weight: 113,08 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005196
CAS-Nummer: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR